Wichtige Dokumente
8.43847
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetoacetanilide
for synthesis
Synonym(e):
2′-Methylacetoacetanilide
Größe auswählen
100 G
€ 42,50
€ 42,50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 42,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
202-267-0
NACRES:
NA.22
€ 42,50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C
Übergangstemp.
flash point 143 °C
Dichte
1.30 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChIKey
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98 %
Schmelzbereich
- unterer Wert:
≥ 103 °C
- oberer Wert: ≤ 106 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup