W200905
Acetophenon
≥98%, FG
Synonym(e):
Methylphenylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
semisolid
Selbstzündungstemp.
1058 °F
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChIKey
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup