Wichtige Dokumente
8.41843
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-878-5
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
166-167 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 46 °C
Dichte
0.792 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
InChIKey
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup