D39207
trans-1,4-Dibrom-2-Buten
99%
Synonym(e):
(2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
bp
205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC\C=C\CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChIKey
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges