Wichtige Dokumente
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-Isopropylbenzylamine
Größe auswählen
100 ML
€ 93,10
€ 93,10
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 93,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-067-6
NACRES:
NA.22
€ 93,10
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
199-200 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChIKey
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup