8.41470
Creatine monohydrate
for synthesis
Synonym(e):
N-Amidinosarcosin Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>800 °C
pH-Wert
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
296-297 °C (decomposition)
Löslichkeit
17 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CC(=O)O)(C)\C(=N\[H])\N.O
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChIKey
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable