Fortfahren mit
C6257
Kreatinin -hydrochlorid
≥97%
Synonym(e):
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-on -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-898-9
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cl.CN1CC(=O)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O.ClH/c1-7-2-3(8)6-4(7)5;/h2H2,1H3,(H2,5,6,8);1H
InChI key
PJYONPGZTHDDJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Catalytic hydrogenation of acylguanidines
  • Strong binding of alkylguanidinium ions by molecular tweezers for a selective arginine receptor molecule
  • Investigations of drug distribution in the body after oral administration to rats
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR14621150353A0779
Kreatinin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1150353
Kreatinin
description
≥97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
solid
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)