Wichtige Dokumente
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
25 ML
€ 81,80
€ 81,80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 81,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
220-690-9
NACRES:
NA.22
€ 81,80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
435 °C
bp
119 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 17 °C
Dichte
0.983 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup