Wichtige Dokumente
8.14659
Sigma-Aldrich
Dimethyl glutarate
for synthesis
Synonym(e):
Glutarsäure-dimethylester
Größe auswählen
250 ML
€ 36,60
1 L
€ 118,00
€ 36,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 36,60
1 L
€ 118,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3-OOC-(CH2)3-COO-CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
214-277-2
NACRES:
NA.22
€ 36,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.13 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °C
Wirksamkeit
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-7.9 % (v/v)
Kinematische Viskosität
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-37 °C
Übergangstemp.
flash point 107 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup