Wichtige Dokumente
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
Größe auswählen
50 ML
€ 117,00
€ 117,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 117,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
218-397-6
NACRES:
NA.22
€ 117,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.189 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChIKey
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C