Fortfahren mit
288799
3′-Chloracetophenon
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-721-8
Beilstein/REAXYS Number:
636318
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
227-229 °C (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
General description
The activity of strain, Saccharomyces cerevisiae B5, on the reduction of 3′-chloroacetophenone was studied.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
183709C19708M26607
description
98%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.190 g/mL at 20 °C
density
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
227-229 °C (lit.)
bp
227-230 °C
bp
232 °C (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)