Fortfahren mit
8.21940
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
Synonym(e):
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.41
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-041-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 39,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
240 °C/13 hPa
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN(CC(O)C)CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
InChI key
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D134406927082319856
description
for synthesis
description
97%
description
≥95%
description
99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
240 °C/13 hPa
bp
-
bp
-
bp
202 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
powder
form
-
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.073 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
411.8 °F - closed cup
flash_point_c
211 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)