Wichtige Dokumente
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-166-4
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
bp
138-140 °C/4 hPa
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C
Übergangstemp.
flash point 193 °C
Schüttdichte
440 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 83 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 86 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
379.4 °F
Flammpunkt (°C)
193 °C