Wichtige Dokumente
8.20538
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
for synthesis
Synonym(e):
Dibenzoylmethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-398-9
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
bp
219-221 °C/24 hPa
mp (Schmelzpunkt)
74-77 °C
Dichte
0.800 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChIKey
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 75 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 78 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable