Wichtige Dokumente
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
208-609-5
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
156-160 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 52 °C
Dichte
1.39 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup