Fortfahren mit
8.20155
2-Biphenylylamine
for synthesis
Synonym(e):
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4-2-(NH2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-990-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 51,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
461 °C
potency
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
298-300 °C
mp
46-48 °C
transition temp
flash point 153 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07955A2898A41208
description
for synthesis
description
≥98.0% (GC)
description
≥98%
description
98%
form
powder
form
-
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
46-48 °C
mp
-
mp
52-54 °C (lit.)
mp
103-107 °C (lit.)
autoignition temp.
461 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)