Dokumente
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
Synonym(e):
Ameisensäureamylester, Ameisensäurepentylester
About This Item
Lineare Formel:
HCOO(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
211-340-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
70 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-10 % (v/v)
bp
129-131 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
78.8 °F
Flammpunkt (°C)
26 °C