Merck
W339318
Sigma-Aldrich
Butyl 2-methylbuttersäure
≥97%, FG
Synonym(e):
N-butyl 2-methylbutyrate
Größe auswählen
W339318-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 125,00
4 KG
€ 337,00
9 KG
€ 659,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W339318-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 125,00
4 KG
€ 337,00
9 KG
€ 659,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)COOCH2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
3393
Beilstein:
1702551
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10534
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.519
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
tropical; fruity; sweet
SMILES String
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)