Wichtige Dokumente
8.19244
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
special quality
Synonym(e):
Methyl acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChIKey
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup