Wichtige Dokumente
8.18238
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Größe auswählen
5 G
€ 90,60
€ 90,60
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 90,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H17BF4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
207-186-4
NACRES:
NA.22
€ 90,60
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (NMR)
Form
powder
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
InChIKey
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Identität (NMR, 1H): entspricht
Gehalt (NMR): ≥ 97.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3