Fortfahren mit
902136
2,4,6-Tri-(4-fluorophenyl)pyrylium tetrafluoroborate
≥95%, powder
Synonym(e):
Triphenylpyrylium photosensitizer, [T(p-F)PPT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
€ 90,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H14BF7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
€ 90,75
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,4,6-Tri-(4-fluorophenyl)pyrylium tetrafluoroborate, ≥95%
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
mp
242-245 °C
photocatalyst activation
465 nm
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.Fc1ccc(cc1)c2[o+]c(cc(c2)c4ccc(cc4)F)c3ccc(cc3)F
InChI key
FRADIBPDZCOIFV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900692900685901197
description
≥95%
description
-
description
≥95%
description
95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
assay
95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
242-245 °C
mp
346-351 °C
mp
298-303 °C
mp
163-169 °C (decomp.)
photocatalyst activation
465 nm
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)