Merck
794171
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Synonym(e):
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate, 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
Größe auswählen
250 MG
€ 76,50
1 G
€ 124,00
€ 76,50
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 76,50
1 G
€ 124,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22BF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 76,50
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst has been reported by Nicewicz and coworkers to mediate myriad transformations through Photoredox Catalysis. The following applications include the anti-Markovnikov hydroamination of alkenes and addition of carboxylic acids to alkenes and the hydrotrifluoromethylation of styrenes using the Langlois reagent (743232).
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.