Wichtige Dokumente
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
Synonym(e):
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
About This Item
Lineare Formel:
Al(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
209-105-8
Form
pieces
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C
Dichte
1.142 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChIKey
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable