Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H60O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.85
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥75.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C5O)C(C)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
InChI key
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
General description
β-Sitosterol β-D-glucoside is a steroid glycoside having, β-sitosterol as the aglycone.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: triticum withania serenoa
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
681.8 °F
flash_point_c
361 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?