Wichtige Dokumente
8.18084
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
Synonym(e):
Ethylencyanohydrin, ß-Cyanoethanol
Größe auswählen
100 ML
€ 44,00
500 ML
€ 85,10
25 KG
€ 2.120,00
€ 44,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 44,00
500 ML
€ 85,10
25 KG
€ 2.120,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
203-704-8
NACRES:
NA.22
€ 44,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
228 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-46 °C
Übergangstemp.
flash point 128 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N#CCCO
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChIKey
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Wasser (K. F.): ≤ 0.50 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup