Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605366
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97.0% (T)
form
liquid
contains
~1% phosphoric acid as stabilizer
technique(s)
whole genome amplification: suitable
impurities
~1% water
refractive index
n
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, nitrile
SMILES string
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
InChI key
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?