Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
213-809-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
82-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI key
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form solid | form liquid | form crystals |
| mp 82-84 °C | mp 122 °C | mp - | mp 74-76 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?