Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-617-7
Beilstein/REAXYS Number:
2041496
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
223-226 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxythiophenol was used in the preparation of allenes.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?