8.15023
Cumene-D12
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Cumene-D12
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.3 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
420 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C
Übergangstemp.
flash point 31 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°C)
31 °C