Wichtige Dokumente
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
Synonym(e):
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
Größe auswählen
250 ML
€ 70,30
€ 70,30
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 70,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
211-536-1
NACRES:
NA.22
€ 70,30
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Dampfdruck
0.8 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
195 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 80 °C
Löslichkeit
0.016 g/L
Dichte
0.855 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCC(C)C)C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Isomeren (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
176.0 °F
Flammpunkt (°C)
80 °C