Merck
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
Größe auswählen
W287105-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 92,30
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W287105-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 92,30
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
FEMA-Nummer:
2871
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
461
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.466
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; rose; sweet
SMILES String
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
InChIKey
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research