Dokumente
8.14785
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
for synthesis
Synonym(e):
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.08
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
257-158-0
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 63 °C
Dichte
1.24 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
InChIKey
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F
Flammpunkt (°C)
63 °C