Fortfahren mit
81129-M
EX-CYTE® Growth Enhancement Media Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352200
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
shelf life
24 mo.
manufacturer/tradename
Ex-cyte®
General description
Product Source: Bovine; Adult Bovine Serum
Preparation Note
refrigerated
Legal Information
EX-CYTE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E076014008CI1884
description
-
description
ECGS, BioReagent, suitable for cell culture
description
made with gamma irradiated FBS
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
form
liquid
form
powder
form
solution
form
lyophilized powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
shelf life
24 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
manufacturer/tradename
Ex-cyte®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)