Wichtige Dokumente
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
Synonym(e):
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
212-153-2
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
208-213 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 208 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 214 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable