Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen.
Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten. Das ChIPAb+-Trimethyl-Histon-H3(Lys27)-Set enthält den Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper, einen Negativkontrolle-Antikörper (aufgereinigtes Kaninchen-IgG) und qPCR-Primer, die eine 139-bp-Region des humanen alpha-Satelliten amplifizieren. Das Trimethyl-Histon H3 (Lys27) und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Trimethyl-Histon-H3(Lys27)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Immunogen
Application
Beschalltes Chromatin aus 2 x 106 HeLa-Zellen wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit 4 μg aufgereinigtem Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper oder normalem Kaninchen-IgG und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Anreicherung von Trimethyl-Histon-H3(Lys27)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für GAPDH, die den humanen GAPDH-Promotor flankieren, und Primern, die auf den Promotor für humanes MyoD abzielen, verifiziert.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf die Protokolle für das EZ-Magna ChiP A Kit (Katalognr. 17-408) oder das EZ-ChIP Kit (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Rekombinantes Histon H3 (Bahn 2) und HeLa-Zellsäureextrakte (Bahn 1) wurden durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit einer 1:5000-Verdünnung von Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys27) (0,4 μg/ml) untersucht.
Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht (siehe Abbildungen).
Histone
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 125 μg aufgereinigtem Kaninchen-IgG in 125 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer für den humanen alpha-Satellit. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen alpha-Satellit. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
REV: GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
Preparation Note
Analysis Note
Beschalltes Chromatin aus 3 x 106 NIH/3T3-L1-Zellen wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit 4 μg aufgereinigtem Antikörper oder normalem Kaninchen-IgG und dem Magna ChIP® A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Anreicherung von Trimethyl-Histon-H3(Lys27)-assoziierten
DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für den humanen alpha-Satellit verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen alpha-Satellit. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
REV: GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
Other Notes
Polyklonales Kaninchenserum als Kontrolle, 1 Fläschchen
Humaner alpha-Satellit-Primer-Set, 1 Fläschchen
Legal Information
Disclaimer
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Technical Guide to Chromatin Immunoprecipitation: Critical Factors for Success
Genome-wide mapping of DNA-protein interactions and epigenetic marks using chromatin immunoprecipitation combined with next generation sequencing (ChIP-Seq) is indispensable for many gene regulation studies. The Magna ChIPSeq Kit simplifies this technique, enabling the performance of ChIP-Seq by virtually any laboratory.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 17-622 | 04053252328732 |