Dokumente
8.08391
Sigma-Aldrich
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-926-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
23 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
13.73 cSt(35 °C)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C
Übergangstemp.
flash point 100 °C
Dichte
1.62 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
InChIKey
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode)≥ 96.0 %Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identität (IR)entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - open cup