Wichtige Dokumente
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
Synonym(e):
N-Nitropropan
Größe auswählen
250 ML
€ 45,80
1 L
€ 136,00
€ 45,80
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 45,80
1 L
€ 136,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
EG-Index-Nummer:
203-544-9
NACRES:
NA.22
€ 45,80
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
7.6 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
420 °C
Wirksamkeit
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.2-11.0 % (v/v)
pH-Wert
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108 °C
Übergangstemp.
flash point 36 °C
Löslichkeit
14 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])CCC
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropan (GC, Fl.%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup