Wichtige Dokumente
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonym(e):
1,4-Cyclohexylendimethanol, 1,4-Cyclohexandimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-268-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.24 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
330 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
34.6 °C
Übergangstemp.
flash point 160 °C (DIN 51758)
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
InChIKey
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
321.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
161 °C - closed cup