Wichtige Dokumente
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
Synonym(e):
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
Größe auswählen
250 ML
€ 49,20
€ 49,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 49,20
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-093-3
NACRES:
NA.22
€ 49,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
204-206 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup