Wichtige Dokumente
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-556-7
Form:
powder
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C
Übergangstemp.
flash point 165 °C
Löslichkeit
12 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChIKey
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 97 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 100 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable