Fortfahren mit
89162
Glutarsäure-1,2,3,4-13C4 Natriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
Natriumglutarat-1,2,3,4-13C4, Pentandisäure-1,2,3,4-13C4 Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C4CH8O4 · xNa+
Molekulargewicht:
136.09 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W637305346488380
description
analytical standard
description
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
description
analytical standard
description
99 atom % 13C
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
cGMP
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)