Wichtige Dokumente
8.00175
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
for synthesis
Synonym(e):
2-Acetylthiophene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-804-6
Dampfdruck
2.7 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
265 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
211-213 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
9-11 °C
Übergangstemp.
flash point 97 °C
Löslichkeit
14 g/L
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChIKey
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F
Flammpunkt (°C)
97 °C