Wichtige Dokumente
676950-M
Sigma-Aldrich
Veratridin – CAS 71-62-5 – Calbiochem
≥98% (TLC), solid, Na⁺ channel opener, Calbiochem
Synonym(e):
Veratridin – CAS 71-62-5 – Calbiochem
Größe auswählen
5 MG
€ 114,00
€ 114,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 114,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H51NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
673.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 114,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Veratridin – CAS 71-62-5 – Calbiochem, A Na+ channel opener.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9954
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to yellow
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)c8cc(c(cc8)OC)OC)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChIKey
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Na+-Kanalöffner. Erhöht den intrazellulären Ca2+-Spiegel, ohne den Austausch von Na+ und Ca2+ zu beeinflussen. Wirkt an der Neurotoxin-Rezeptorstelle 2 und bindet bevorzugt an aktivierte Na+-Kanäle, was zu einer anhaltenden Aktivierung führt. Löst den Zelltod in chromaffinen Rinder-Zellen aus.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Na+-Kanal
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Maroto, R., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 331.
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable