Merck
672159
Urokinase-Substrat III, fluorogen, Calbiochem
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
Synonym(e):
Urokinase-Substrat III, fluorogen, Calbiochem, Z-GGR-AMC, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 MG
€ 81,50
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H33N7O7 · xHCl
Molekulargewicht:
579.60 (free base basis)
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Urokinase-Substrat III, fluorogen, Calbiochem, Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble
water: soluble
fluorescence
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
230914219392539142
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
amorphous solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: water (1:1): soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Quantitativer direkter Fluoreszenztest für Urokinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
General description
Geeignet für den quantitativen direkten Fluoreszenztest der Urokinase-Aktivität. Auch als Substrat für Plasminogenaktivatoren geeignet.
Other Notes
Green, C.D.J. 1986. Thromb. Res.44, 849.
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Z-Gly-Gly-Arg-AMC, HCl
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c