Merck
6.18752
Supelco
Kohlenstoffdisulfid
Synonym(e):
Carbon disulfide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
Beilstein:
1098293
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Facile synthesis of tetrahydroquinoline containing dithiocarbamate derivatives via one-pot sequential multicomponent reaction.: This research discusses a simplified method for synthesizing tetrahydroquinoline derivatives with dithiocarbamate, a process involving Carbon Disulphide, with applications in developing new chemical entities (Senapati et al., 2024).