Fortfahren mit
58346-M
Tetracyclin, Hydrochlorid, CAS-Nr. 64-75-5, Calbiochem
CAS 64-17-5 is a broad-based antibiotic agent that blocks protein synthesis by inhibiting binding of aminoacyl tRNA to the A-site of ribosomes. Induces cold shock-response and enhances P450 expression in bacteria.
Synonym(e):
Tetracyclin, Hydrochlorid, CAS-Nr. 64-75-5, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.43
UNSPSC Code:
51284043
MDL number:
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Quality Segment
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
concentration
≥900 μg/mg
color
yellow
solubility
water: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25-26,30-32H,7,23H2,1-3H3;1H/b20-14-;/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI key
DYQBMRZOOXYHIM-NCKOGSTASA-N
General description
Antibiotikum auf breiter Basis, das die Proteinsynthese durch Hemmung der Bindung von Aminoacyl-tRNA an die A-Stelle der Ribosomen blockiert. Induziert die Kälteschockreaktion und verstärkt die P450-Expression in Bakterien.
Ein Antibiotikum, das die bakterielle Proteinsynthese hemmt, indem es an die ribosomale Untereinheit 30S bindet, die Bindung der Aminoacyl-tRNA an die A-Stelle verhindert und die Translokation blockiert. Wird üblicherweise für die Selektion des bakteriellen tetr Gens verwendet, dessen Produkt, ein 399 Aminosäuren umfassendes membranassoziiertes Protein, für den aktiven Export des Medikaments aus der Zelle verantwortlich ist.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Bindung von Aminoacyl-tRNA an die A-Stelle von Ribosomen
Preparation Note
Nach der Rekonstitutierung mittels Filtration durch eine 0,22-µm-Membran sterilisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Agarplatten sind bei 4 °C 2 Wochen lang stabil. Autoklavierte Medien sollten vor der Zugabe von Tetracyclin auf ≤55 °C abgekühlt werden.
Other Notes
Kusano, K., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 367, 129.
Lech, K. and Brent, R. 1995. In Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1 (Ausubel, F.M., et al. eds.) John Wiley & Sons, New York Unit 1.4.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. 1.6, A.6.
Chopra, I. and Howe, T.G.B. 1978. Microbiol. Rev. 42, 707.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c