5.33574
TRPML3 Activator, ML123
Synonym(e):
TRPML3 Activator, ML123, 4-Chloro-N-(2-morpholinocyclohexyl)benzenesulfonamide, SF-21, CID2911646, ML123, ML 123, Transient Receptor Potential Channel 3 Activator, SID24801657, Racemate, SR-1984
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥92% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
InChIKey
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TRPML3
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable