Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
ML-SI3, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Four-diastereomer racemate with a cation channel TRPML1-blocking and TRPML2-activating activity, while exhibiting much weaker TRPML3 potency
ML-SI3 is a 4-diastereomer racemate (2 cis and 2 trans isomers) with a cation channel TRPML1-blocking (IC50 = 3.1 μM/trans, 18.5 μM/cis against 5 μM ML-SA1-induced cellular calcium response) and TRPML2-activating activity (EC50 = 3.3 μM/trans, 9.4 μM/cis), while exhibiting much weaker TRPML3 potency (EC50 = 28.5 μM/trans, IC50 = 29.0 μM/cis). ML-SI3 is shown to compete against ML-SA1 for binding the same TRPML1 hydrophobic cavity. Comparing with ML-SI1 (GW405833), ML-SI3 is more potent and not agonist-dependent, effectively antagonizing against TRPML1 activation by both MK6-83 and ML-SA1.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?