Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 523,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Neridronate, ≥97% (NMR), solid
description
may contain <1% (w/w) inorganic salts
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17NO7P2/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI key
PUUSSSIBPPTKTP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (NMR), solid | description ≥97% (NMR), solid | description ≥97% (NMR), powder | description ≥97% (NMR), solid |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥97% (NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility water, double-distilled: 10 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?