Merck
5.06135
Sigma-Aldrich
Venlafaxine Hydrochloride
Synonym(e):
Venlafaxine Hydrochloride, SERT/NET Inhibitor, Venlafaxine, Serotonin-norepinephrine Inhibitor, Venlafaxien
Größe auswählen
10 MG
€ 112,00
€ 112,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 112,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.40 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 112,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
82 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mM
DMSO: 50 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)(C)C.[H+]
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChIKey
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A dual reuptake inhibitor of serotonin-norepinephrine with strong preference to serotonin (Ki = 82 and 2480 nM for SERT and NET respectively). Also inhibits reuptake of dopamine. Used in studies of depression, ADHD, and stress-related anxiety.
Biochem./physiol. Wirkung
Primary Target
SERT/NET
Verpackung
Packaged under inert gas
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Sonstige Hinweise
Kaur, J., et al. et al. 2010. J. Pharmacy & Bioallied Sci.2, 22.
Aboelwafa, A., et al. 2010. AAPS PharmSciTech.11, 1026.
Bernardi, S., et al. 2009. J. Thermal Analysis & Calorimetry.97, 729.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable